Tlačiť
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303600-1G PC303600-5G
APOSPC303600-1GEA 357.7 EUR
APOSPC303600-1G APOSPC303600-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640173
Číslo CAS: 2385206-02-8