Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 349.69 EUR
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₂
Mw: 283.042 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27942784
Číslo CAS: 1266728-50-0