Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 414.58 EUR
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₁₀H₈BrF₃O₂
Mw: 297.069 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640165
Číslo CAS: 2383520-58-7