Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303589-1G PC303589-5G
APOSPC303589-1GEA 451.26 EUR
APOSPC303589-1G APOSPC303589-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₀H₇BrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640164
Číslo CAS: 2384383-24-6
OSN: 3439
ADR: 6.1,III