Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303588-1G PC303588-5G
APOSPC303588-1GEA 397.36 EUR
APOSPC303588-1G APOSPC303588-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₇Br₂F₃
Mw: 331.955 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640163
Číslo CAS: 2386352-03-8
OSN: 3265
ADR: 8 III