Tlačiť
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303587-1G PC303587-5G
APOSPC303587-1GEA 473.06 EUR
APOSPC303587-1G APOSPC303587-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₉H₈BrF₃O
Mw: 269.058 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27942785
Číslo CAS: 1266728-52-2