Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303582-1G PC303582-5G
APOSPC303582-1GEA 263.57 EUR
APOSPC303582-1G APOSPC303582-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂BrCl₂F₃O
Mw: 321.906 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640159
Číslo CAS: 2169633-17-2