Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 318.05 EUR
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂ClF₃
Mw: 352.374 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640154
Číslo CAS: 2091543-20-1