Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303576-1G PC303576-5G
APOSPC303576-1GEA 263.57 EUR
APOSPC303576-1G APOSPC303576-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640153
Číslo CAS: 2092609-70-4