Tlačiť
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303575-1G PC303575-5G
APOSPC303575-1GEA 249.15 EUR
APOSPC303575-1G APOSPC303575-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O
Mw: 287.461 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640152
Číslo CAS: 2090464-41-6