Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303572-1G PC303572-5G
APOSPC303572-1GEA 335.27 EUR
APOSPC303572-1G APOSPC303572-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₂BrClF₃N
Mw: 284.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640150
Číslo CAS: 2383568-45-2