Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303568-1G PC303568-5G
APOSPC303568-1GEA 477.74 EUR
APOSPC303568-1G APOSPC303568-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrClF₃N
Mw: 288.492 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640146
Číslo CAS: 2383229-80-7