Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303567-1G PC303567-5G
APOSPC303567-1GEA 477.07 EUR
APOSPC303567-1G APOSPC303567-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O₂
Mw: 317.487 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640145
Číslo CAS: 2386381-95-7