Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303564-1G PC303564-5G
APOSPC303564-1GEA 263.57 EUR
APOSPC303564-1G APOSPC303564-5G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrClF₃O
Mw: 289.477 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640142
Číslo CAS: 2384801-56-1