Tlačiť
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303563-1G PC303563-5G PC303563-25G
APOSPC303563-1GEA 249.15 EUR
APOSPC303563-1G APOSPC303563-5G APOSPC303563-25G
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O
Mw: 287.461 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640141
Číslo CAS: 2385966-70-9