Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303558-1G PC303558-5G
APOSPC303558-1GEA 278.39 EUR
APOSPC303558-1G APOSPC303558-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₂BrClF₄O
Mw: 305.451 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640136
Číslo CAS: 2168880-84-8