Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303557-1G PC303557-5G
APOSPC303557-1GEA 262.37 EUR
APOSPC303557-1G APOSPC303557-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640135
Číslo CAS: 2090964-98-8