Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303556-1G PC303556-5G
APOSPC303556-1GEA 490.29 EUR
APOSPC303556-1G APOSPC303556-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
Mw: 272.038 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640134
Číslo CAS: 2382968-43-4