Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303555-1G PC303555-5G
APOSPC303555-1GEA 490.29 EUR
APOSPC303555-1G APOSPC303555-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Mw: 301.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640133
Číslo CAS: 2385550-69-4