Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303554-1G PC303554-5G
APOSPC303554-1GEA 331.26 EUR
APOSPC303554-1G APOSPC303554-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Mw: 335.919 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640132
Číslo CAS: 2090690-67-6