Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303553-1G PC303553-5G
APOSPC303553-1GEA 0 EUR
APOSPC303553-1G APOSPC303553-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640131
Číslo CAS: 2090282-92-9