Tlačiť
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303552-1G PC303552-5G
APOSPC303552-1GEA 238.73 EUR
APOSPC303552-1G APOSPC303552-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640130
Číslo CAS: 2091605-30-8