Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303546-1G PC303546-5G PC303546-25G
APOSPC303546-1GEA 119.37 EUR
APOSPC303546-1G APOSPC303546-5G APOSPC303546-25G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃BrF₄O₂
Mw: 287.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29043332
Číslo CAS: 1881295-62-0