Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303545-1G PC303545-5G
APOSPC303545-1GEA 490.29 EUR
APOSPC303545-1G APOSPC303545-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
Mw: 272.038 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640126
Číslo CAS: 2386111-72-2