Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303544-1G PC303544-5G
APOSPC303544-1GEA 490.29 EUR
APOSPC303544-1G APOSPC303544-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Mw: 301.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640125
Číslo CAS: 2384476-13-3