Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303543-1G PC303543-5G
APOSPC303543-1GEA 384.14 EUR
APOSPC303543-1G APOSPC303543-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
Mw: 282.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640124
Číslo CAS: 2092340-69-5