Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303542-1G PC303542-5G
APOSPC303542-1GEA 315.24 EUR
APOSPC303542-1G APOSPC303542-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Mw: 335.919 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640123
Číslo CAS: 2090283-06-8
OSN: 3265
ADR: 8 III