Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC303541-1G PC303541-5G
APOSPC303541-1GEA 463.85 EUR
APOSPC303541-1G APOSPC303541-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640122
Číslo CAS: 2090690-47-2