Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303540-10G PC303540-1G PC303540-5G
APOSPC303540-10GEA 1133.59 EUR
APOSPC303540-10G APOSPC303540-1G APOSPC303540-5G
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
5-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18837610
Číslo CAS: 1291487-26-7