Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303539-1G PC303539-5G
APOSPC303539-1GEA 477.07 EUR
APOSPC303539-1G APOSPC303539-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₆BrF₄N
Mw: 272.038 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640121
Číslo CAS: 2385185-07-7