Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303538-1G PC303538-250MG
APOSPC303538-1GEA 596.03 EUR
APOSPC303538-1G APOSPC303538-250MG
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅BrF₄O₂
Mw: 301.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640120
Číslo CAS: 2385598-79-6