Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303537-1G PC303537-5G
APOSPC303537-1GEA 370.92 EUR
APOSPC303537-1G APOSPC303537-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
Mw: 282.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640119
Číslo CAS: 2091737-61-8
OSN: 3439
ADR: 6.1 III