Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303536-1G PC303536-5G
APOSPC303536-1GEA 318.05 EUR
APOSPC303536-1G APOSPC303536-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Mw: 335.919 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640118
Číslo CAS: 2091622-35-2