Tlačiť
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303535-1G PC303535-5G
APOSPC303535-1GEA 263.57 EUR
APOSPC303535-1G APOSPC303535-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅BrF₄O
Mw: 273.022 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640117
Číslo CAS: 2090282-94-1