Tlačiť
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303530-1G PC303530-5G
APOSPC303530-1GEA 397.36 EUR
APOSPC303530-1G APOSPC303530-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₉H₄Br₂F₆
Mw: 385.926 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28728005
Číslo CAS: 1807224-31-2