Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303527-1G PC303527-5G
APOSPC303527-1GEA 477.07 EUR
APOSPC303527-1G APOSPC303527-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzylamine
Vzorec: C₈H₇BrF₃NO
Mw: 270.046 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31720102
Číslo CAS: 1699274-98-0