Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303525-1G PC303525-5G
APOSPC303525-1GEA 371.44 EUR
APOSPC303525-1G APOSPC303525-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640114
Číslo CAS: 2167710-86-1
OSN: 3439
ADR: 6.1,III