Tlačiť
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303480-1G PC303480-5G
APOSPC303480-1GEA 911.28 EUR
APOSPC303480-1G APOSPC303480-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640081
Číslo CAS: 1780668-50-9