Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303467-1G PC303467-5G
APOSPC303467-1GEA 370.92 EUR
APOSPC303467-1G APOSPC303467-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Vzorec: C₉H₄BrF₄N
Mw: 282.032 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32265221
Číslo CAS: 2092565-17-6