Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303466-1G PC303466-5G PC303466-25G
APOSPC303466-1GEA 318.05 EUR
APOSPC303466-1G APOSPC303466-5G APOSPC303466-25G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₄Br₂F₄
Mw: 335.919 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32265218
Číslo CAS: 2092564-82-2