Tlačiť
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303464-10G PC303464-1G PC303464-5G
APOSPC303464-10GEA 1176.05 EUR
APOSPC303464-10G APOSPC303464-1G APOSPC303464-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₃BrF₄O
Mw: 271.006 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23713159
Číslo CAS: 1236538-66-1