Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303463-1G PC303463-250MG
APOSPC303463-1GEA 761.47 EUR
APOSPC303463-1G APOSPC303463-250MG
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆BrClFN
Mw: 238.485 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23163937
Číslo CAS: 1386459-84-2