Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303461-1G PC303461-5G
APOSPC303461-1GEA 351.78 EUR
APOSPC303461-1G APOSPC303461-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline 97%
5-Bromo-3-chloro-2-fluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrClFN
Teplota tavenia: 40…50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28143920
Číslo CAS: 1517200-74-6