Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303457-1G PC303457-5G
APOSPC303457-1GEA 257.16 EUR
APOSPC303457-1G APOSPC303457-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
5-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrClFO₂
Mw: 253.453 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD24107274
Číslo CAS: 1449008-15-4