Tlačiť
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303456-1G PC303456-5G
APOSPC303456-1GEA 0 EUR
APOSPC303456-1G APOSPC303456-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetic acid
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26686407
Číslo CAS: 1537364-77-4