Tlačiť
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 106.15 EUR
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20483917
Číslo CAS: 438050-05-6