Tlačiť
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303445-1G PC303445-250MG
APOSPC303445-1GEA 662.13 EUR
APOSPC303445-1G APOSPC303445-250MG
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide 97%
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzyl bromide
Vzorec: C₉H₈BrF₃
Mw: 253.059 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32640075
Číslo CAS: 2514730-07-3