Tlačiť
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303439-1G PC303439-5G
APOSPC303439-1GEA 198.68 EUR
APOSPC303439-1G APOSPC303439-5G
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid 97%
2,3,4-Trifluoro-5-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂
Mw: 190.119 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20643360
Číslo CAS: 65829-28-9