Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303438-1G PC303438-5G
APOSPC303438-1GEA 46.47 EUR
APOSPC303438-1G APOSPC303438-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
6-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Mw: 217.998 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23381286
Číslo CAS: 1207875-87-3