Tlačiť
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC303435-1G PC303435-5G
APOSPC303435-1GEA 356.5 EUR
APOSPC303435-1G APOSPC303435-5G
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
6-Bromo-2,3-difluorobenzylamine
Vzorec: C₇H₆BrF₂N
Mw: 222.03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26679577
Číslo CAS: 1513330-68-1